Läs mer
SymLine™ Adaptrar
Produktkod. 10811561
Stängningsstorlek:
GL14, NPT 1/4 in.
GL25, 14.6 mm
S60/61, 2 in. Tri-Sure
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10811561
Brand: SymLine™ 107082
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dovetail din SymLine™ System som passar just dina behov. Här hittar du många användbara tillbehör.
Finns redan
SymLine™ erbjuder en passande adapter för varje röd tråd, så att du inte har några problem med att ansluta olika trådtyper.
  • Många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar gör att du kan konfigurera din SymLine™ system efter dina behov
  • Alla tillbehör är elektrostatiskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Stängningsstorlek S60/61, 2 in. Tri-Sure
Stängningsfärg Black
Beskrivning Gängadapter, S60/61 (f) till 2 tum. Tri-säker (f)
Färg Svart
Liner material HDPE-EC
Material HDPE-EC
Produkttyp Trådadapter