Läs mer
SCAT™ Gängadapter, typ 40
Produktkod. 10292480 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
Tråd 1: S55 (m), Tråd 2: S50 (f)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Stängningsstorlek unitSize
10292480 Tråd 1: S55 (m), Tråd 2: S50 (f) Varje
1 options
Produktkod. 10292480 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 107084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 SEK
    733.00 SEK / Paket med 1
    Save 64.00 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetslock och säkerhetsskydd finns i många gängstorlekar. Om rätt tråd för din behållare fortfarande inte är tillgänglig, använd helt enkelt den matchande adaptern.
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, behållare eller andra avfalls- och tillförselenheter.
  • Tillverkad av polypropen (PP) material
  • Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
  • Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifikationer
Stängningsstorlek Tråd 1: S55 (m), Tråd 2: S50 (f)
Stängningsfärg Färglös
Liner material Polypropen
Produkttyp Trådadapter