Läs mer
SCAT™ Gängadapter, typ 21
Produktkod. 10160050 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
R 2 in. BSP/G 2 tum, 2 tum Tri-Sure
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10160050 R 2 in. BSP/G 2 tum, 2 tum Tri-Sure Varje
1 options
Produktkod. 10160050 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 107022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00 SEK
    337.73 SEK / Paket med 1
    Save 30.27 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Säkerhetslock och säkerhetsskydd finns i många gängstorlekar. Om rätt tråd för din behållare fortfarande inte är tillgänglig, använd helt enkelt den matchande adaptern.
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, behållare eller andra avfalls- och tillförselenheter.
  • Tillverkad av polypropen (PP) material
  • Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
  • Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifikationer
Stängningsstorlek R 2 in. BSP/G 2 tum, 2 tum Tri-Sure
Stängningsfärg Orange
Liner material Polypropen
Produkttyp Trådadapter