Description
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, behållare eller andra avfalls- och tillförselenheter.
- Tillverkad av polypropen (PP) material
- Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
- Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifications
Specifications
| Stängningsstorlek | R 2 in. BSP/G 2 tum, S60/61 |
| Stängningsfärg | Gult |
| Liner material | Polypropen |
| Produkttyp | Trådadapter |