Läs mer
SCAT™ Gängadapter, typ 46
Produktkod. 10890381 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
Gänga 1: 63 B (f), Gänga 2: S60/61 (m)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10890381 Gänga 1: 63 B (f), Gänga 2: S60/61 (m) Varje
1 options
Produktkod. 10890381 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 107091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.00 SEK
    450.68 SEK / Paket med 1
    Save 39.32 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Säkerhetslock och säkerhetsskydd finns i många gängstorlekar. Om rätt tråd för din behållare fortfarande inte är tillgänglig, använd helt enkelt den matchande adaptern.
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, behållare eller andra avfalls- och tillförselenheter.
  • Tillverkad av polypropen (PP) material
  • Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
  • Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifikationer
Stängningsstorlek Gänga 1: 63 B (f), Gänga 2: S60/61 (m)
Stängningsfärg Vitt
Liner material Polypropen
Produkttyp Trådadapter