Beskrivning
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, behållare eller andra avfalls- och tillförselenheter.
- Tillverkad av polypropen (PP) material
- Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
- Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | Gänga 1: S51 (m), Gänga S55 (f) |
| Stängningsfärg | Färglös |
| Liner material | Polypropen |
| Produkttyp | Trådadapter |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?