Läs mer
SCAT™ Gängadapter, typ 51
Produktkod. 10598120 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
Gänga 1: S60/61 (m), Gänga 2: S51 (f)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10598120 Gänga 1: S60/61 (m), Gänga 2: S51 (f) Varje
1 options
Produktkod. 10598120 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 107097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 SEK
    733.00 SEK / Paket med 1
    Save 64.00 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Säkerhetslock och säkerhetsskydd finns i många gängstorlekar. Om rätt tråd för din behållare fortfarande inte är tillgänglig, använd helt enkelt den matchande adaptern.
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, behållare eller andra avfalls- och tillförselenheter.
  • Tillverkad av polypropen (PP) material
  • Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
  • Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifikationer
Stängningsstorlek Gänga 1: S60/61 (m), Gänga 2: S51 (f)
Stängningsfärg Färglös
Liner material Polypropen
Produkttyp Trådadapter