Läs mer
SCAT™ Gängadaptrar av polypropen
Produktkod. 10211750 Handla allt SCAT Europe Produkter
Stängningsstorlek:
Gänga 1: GL/S40 (f), Gänga 2: GL45 (m)
Gänga 1: S 60/61 (f) Gänga 2: GL45 (m)
Gänga 1: S51 (f), Gänga 2: GL45 (m)
Gänga 1: S55 (f), Gänga 2: GL45 (m)
Tråd 1: S60/61, Tråd 2: S55 (m)
Stängningsfärg:
Färglös
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10211750
Brand: SCAT™ 107090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetslock och säkerhetsskydd finns i många gängstorlekar. Om rätt tråd för din behållare fortfarande inte är tillgänglig, använd helt enkelt den matchande adaptern.
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, behållare eller andra avfalls- och tillförselenheter.
  • Tillverkad av polypropen (PP) material
  • Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
  • Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifikationer
Stängningsstorlek Gänga 1: S 60/61 (f) Gänga 2: GL45 (m)
Stängningsfärg Färglös
Liner material Polypropen
Produkttyp Trådadapter
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt