Läs mer
SCAT™ Gängadaptrar av polypropen
Produktkod. 10364900 Handla allt SCAT Europe Produkter
Stängningsstorlek:
Gänga 1: GL45, Gänga 2: R1 1/2 tum (m)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10364900
Brand: SCAT™ 107085
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetslock och säkerhetsskydd finns i många gängstorlekar. Om rätt tråd för din behållare fortfarande inte är tillgänglig, använd helt enkelt den matchande adaptern.
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, behållare eller andra avfalls- och tillförselenheter.
  • Tillverkad av polypropen (PP) material
  • Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
  • Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifikationer
Stängningsstorlek Gänga 1: GL45, Gänga 2: R1 1/2 tum (m)
Stängningsfärg Vitt
Liner material Polypropen
Produkttyp Trådadapter