Läs mer
SCAT™ Gängadaptrar av polypropen
Produktkod. 10661001 Handla allt SCAT Europe Produkter
Stängningsstorlek:
Tråd 1: S60 (m), tråd 2: R2 tum. BSP/G2 tum (m)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10661001
Brand: SCAT™ 108022
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetslock och säkerhetsskydd finns i många gängstorlekar. Om rätt tråd för din behållare fortfarande inte är tillgänglig, använd helt enkelt den matchande adaptern.
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, behållare eller andra avfalls- och tillförselenheter.
  • Tillverkad av polypropen (PP) material
  • Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
  • Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifikationer
Stängningsstorlek Tråd 1: S60 (m), tråd 2: R2 tum. BSP/G2 tum (m)
Stängningsfärg Svart
Liner material Polypropen
Produkttyp Trådadapter