Läs mer
SCAT™ Gängadaptrar av polypropen
Produktkod. 10795821 Handla allt SCAT Europe Produkter
Stängningsstorlek:
Gänga 1: GL/S40 (f), Gänga 2: GL45 (m)
Gänga 1: S 60/61 (f) Gänga 2: GL45 (m)
Gänga 1: S51 (f), Gänga 2: GL45 (m)
Gänga 1: S55 (f), Gänga 2: GL45 (m)
Tråd 1: S60/61, Tråd 2: S55 (m)
Stängningsfärg:
Färglös
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10795821
Brand: SCAT™ 107994
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetslock och säkerhetsskydd finns i många gängstorlekar. Om rätt tråd för din behållare fortfarande inte är tillgänglig, använd helt enkelt den matchande adaptern.
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, behållare eller andra avfalls- och tillförselenheter.
  • Tillverkad av polypropen (PP) material
  • Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
  • Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifikationer
Stängningsstorlek Gänga 1: GL/S40 (f), Gänga 2: GL45 (m)
Stängningsfärg Färglös
Liner material Polypropen
Produkttyp Trådadapter