Läs mer
SCAT™ Gängadaptrar av polypropen
Handla allt SCAT Europe Produkter
Stängningsstorlek:
Tråd 1: GL45 (m), tråd 2: 2 tum. Tri-Sure (m)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, behållare eller andra avfalls- och tillförselenheter.
- Tillverkad av polypropen (PP) material
- Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
- Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | Tråd 1: GL45 (m), tråd 2: 2 tum. Tri-Sure (m) |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Liner material | Polypropen |
| Produkttyp | Trådadapter |