Läs mer
SCAT™ Gängadaptrar av polypropen
Produktkod. 14716301 Handla allt SCAT Europe Produkter
Stängningsstorlek:
Gänga 1: GL45 (m), Gänga 2: S40/41 (f)
Produktkod. 14716301
Brand: SCAT™ 108081
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetslock och säkerhetsskydd finns i många gängstorlekar. Om rätt tråd för din behållare fortfarande inte är tillgänglig, använd helt enkelt den matchande adaptern.
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, behållare eller andra avfalls- och tillförselenheter.
  • Tillverkad av polypropen (PP) material
  • Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
  • Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifikationer
Stängningsstorlek Gänga 1: GL45 (m), Gänga 2: S40/41 (f)
Stängningsfärg Färglös
Liner material Polypropen
Produkttyp Trådadapter