Läs mer
SCAT™ Gängadapter, typ 25
Produktkod. 10130580 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
R 1 1/2 tum, GL45
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10130580 R 1 1/2 tum, GL45 Varje
1 options
Produktkod. 10130580 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 107028
Beräknad leverans: 24-11-2026
Säkerhetslock och säkerhetsskydd finns i många gängstorlekar. Om rätt tråd för din behållare fortfarande inte är tillgänglig, använd helt enkelt den matchande adaptern.
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, behållare eller andra avfalls- och tillförselenheter.
  • Tillverkad av polypropen (PP) material
  • Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
  • Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifikationer
Stängningsstorlek R 1 1/2 tum, GL45
Stängningsfärg Färglös
Liner material Polypropen
Produkttyp Trådadapter