Läs mer
SCAT™ PTFE-gängadaptrar
Codice prodotto. 10120830 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Stängningsstorlek:
GL/S40 (f) till GL45 (m)
GL/S40 (f) till S55 (m)
GL32 (f) till GL45 (m)
GL38 (f) till GL45 (m)
GL45 (f) till S55 (m)
GL45 (m) till 2 tum. Tri-säker (m)
GL45 (m) till NS29/32 mm (m)
GL45 (m) till R2 tum. BSP/G2 tum (m)
GPI 38-23 (f) till GL45 (m)
ND9
S51 (f) till S55 (m)
S60/61 (m) till B83 (f)
UNF 1/4 tum. 28 G (f) till GL14 (m)
missing translation for 'unitSize':
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stängningsstorlek missing translation for 'unitSize'
10120830 GL38 (f) till GL45 (m) Varje
10374900 GL32 (f) till GL45 (m) Varje
10318729 GL45 (m) till 2 tum. Tri-säker (m) Varje
10829840 GL45 (m) till R2 tum. BSP/G2 tum (m) Varje
10840411 GL45 (f) till S55 (m) Varje
10860391 GL45 (m) till NS29/32 mm (m) Varje
10384420 GL/S40 (f) till GL45 (m) Varje
10705802 GL/S40 (f) till S55 (m) Varje
10881051 S51 (f) till S55 (m) Varje
10584448 UNF 1/4 tum. 28 G (f) till GL14 (m) Varje
10130200 GPI 38-23 (f) till GL45 (m) Varje
10671211 ND9 Varje
17917270 S60/61 (m) till B83 (f) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10120830 missing translation for 'mfr' SCAT™ missing translation for 'supplierNo' 107992
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 SEK
    733.00 SEK / Paket med 1
    Save 64.00 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
SCAT™ Säkerhetskepsar och SCAT™ Safety Waste Caps finns i många gängstorlekar. Om rätt tråd för din behållare fortfarande inte är tillgänglig, använd helt enkelt den matchande adaptern.
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, kapslar eller andra avfalls- och försörjningsenheter.
  • Tillverkad av polytetrafluoreten (PTFE) material
  • Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
  • Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifica
Stängningsstorlek GL38 (f) till GL45 (m)
För användning med (utrustning) Kapillärkoppling
Material PTFE
Produkttyp Trådadapter
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.