Läs mer
SCAT™ PTFE-gängadaptrar
Handla allt SCAT Europe Produkter
Stängningsstorlek:
GL/S40 (f) till GL45 (m)
GL/S40 (f) till S55 (m)
GL32 (f) till GL45 (m)
GL38 (f) till GL45 (m)
GL45 (f) till S55 (m)
GL45 (m) till 2 tum. Tri-säker (m)
GL45 (m) till NS29/32 mm (m)
GL45 (m) till R2 tum. BSP/G2 tum (m)
GPI 38-23 (f) till GL45 (m)
ND9
S51 (f) till S55 (m)
S60/61 (m) till B83 (f)
UNF 1/4 tum. 28 G (f) till GL14 (m)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, kapslar eller andra avfalls- och försörjningsenheter.
- Tillverkad av polytetrafluoreten (PTFE) material
- Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
- Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | GL45 (m) till 2 tum. Tri-säker (m) |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Trådadapter |