Läs mer
SCAT™ PTFE-gängadaptrar
Produktkod. 10584448 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
GL/S40 (f) till GL45 (m)
GL/S40 (f) till S55 (m)
GL32 (f) till GL45 (m)
GL38 (f) till GL45 (m)
GL45 (f) till S55 (m)
GL45 (m) till 2 tum. Tri-säker (m)
GL45 (m) till NS29/32 mm (m)
GL45 (m) till R2 tum. BSP/G2 tum (m)
GPI 38-23 (f) till GL45 (m)
ND9
S51 (f) till S55 (m)
S60/61 (m) till B83 (f)
UNF 1/4 tum. 28 G (f) till GL14 (m)
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10584448 UNF 1/4 tum. 28 G (f) till GL14 (m) Varje
10120830 GL38 (f) till GL45 (m) Varje
10374900 GL32 (f) till GL45 (m) Varje
10318729 GL45 (m) till 2 tum. Tri-säker (m) Varje
10829840 GL45 (m) till R2 tum. BSP/G2 tum (m) Varje
10840411 GL45 (f) till S55 (m) Varje
10860391 GL45 (m) till NS29/32 mm (m) Varje
10384420 GL/S40 (f) till GL45 (m) Varje
10705802 GL/S40 (f) till S55 (m) Varje
10881051 S51 (f) till S55 (m) Varje
10130200 GPI 38-23 (f) till GL45 (m) Varje
10671211 ND9 Varje
17917270 S60/61 (m) till B83 (f) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10584448 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 107632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00 SEK
    337.73 SEK / Paket med 1
    Save 30.27 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
SCAT™ Säkerhetskepsar och SCAT™ Safety Waste Caps finns i många gängstorlekar. Om rätt tråd för din behållare fortfarande inte är tillgänglig, använd helt enkelt den matchande adaptern.
SCAT™ gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, kapslar eller andra avfalls- och försörjningsenheter.
  • Tillverkad av polytetrafluoreten (PTFE) material
  • Finns i ett brett utbud av trådstorlekar
  • Lämplig för alla SCAT™ lock, trattar eller behållare
Spezifikation
Stängningsstorlek UNF 1/4 tum. 28 G (f) till GL14 (m)
Material PTFE
Produkttyp Trådadapter
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.