Läs mer
SCAT Gängadapter, PP
Produktkod. 10363580 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10363580 Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 10363580 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 107095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 SEK
    563.63 SEK / Paket med 1
    Save 53.37 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 07-10-2026
SCAT Säkerhetskepsar och SCAT Safety Waste Caps finns i många gängstorlekar. Om rätt tråd för din behållare fortfarande inte är tillgänglig, använd helt enkelt den matchande adaptern.
SCAT gängadaptrar är idealiska för att ansluta säkerhetslock, säkerhetsavfallslock, trattar, kapslar eller andra avfalls- och försörjningsenheter.
  • Lämplig för alla SCAT lock, trattar eller behållare
  • Specifikationer
    Stängningsstorlek S51 (f) till S55 (m)
    Färg Färglös
    Material Polypropen
    Produkttyp Trådadapter