Läs mer
Buerkle™ Thread Adapters PP
Handla allt Bürkle Produkter
Färg:
Black
Black, Orange
Colorless
Gray
Violet
Beskrivning
- Constructed of polypropylene
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Material | Polypropylene |
| Trådstorlek | External: S61x6 (DIN61), Internal: G2 in. |
| Färg | Gray |
| Produkttyp | Thread Adapter |