Läs mer
Threaded Adapter (2 in.) (Stainless Steel), Supelco™
Produktkod. 15882391
Change view
Kvantitet:
1 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15882391 1 U Varje
1 options
Produktkod. 15882391 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 9671009003
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026