Läs mer
Sonics Materials™ Gängad ändsond
Specifikationer
Specifikationer
| Amplitud | 114μ m |
| Produkttyp | CV188 omvandlare |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Längd (metrisk) | 139 mm |
| Intensitet | Hög |
| Förpackningsmängd | 1 st |