Läs mer
Sonics Materials™ Gängad ändsond
Produktkod. 10734783
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10734783 19 mm Varje
10305462 13 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10734783 Leverantör Sonics Materials™ Leverantörsnummer 6300207
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Amplitud 58μ m
Produkttyp Gängad ändsond
Diameter (metrisk) 19 mm
Längd (metrisk) 127 mm
Intensitet Intermediär
Förpackningsmängd 1 st