Läs mer
Idex Gängad Luer PEEK Adapter
Beskrivning
Bekvämlighet med snabbkoppling och bortkoppling av en luer-anslutning
- Tillverkad av inerta polymerer
Quick Connect luer-adaptrar är utformade för att ansluta alla hon-luer till vilken han-luer som helst i en mängd olika applikationer. Använd med luer lock-adaptrar för säkrare anslutning.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Gängad Luer-adapter |
| Diameter (engelska) Inre | 0,05 tum. |
| Temperatur (metrisk) Max | 125 °C |
| Material | PEEK |
| Färg | Naturlig |
| För användning med (utrustning) | Hane Luer Lock x Hona 10-32 Coned |