Läs mer
Idex Gängad Luer PEEK Adapter
Produktkod. 12947759
Change view
Färg:
Naturlig
Svart
För användning med (utrustning):
Hane Luer Lock x Hona 10-32 Coned
Kvinna Luer x Kvinna M6 Platt botten
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12947759 Svart Kvinna Luer x Kvinna M6 Platt botten Varje
12907759 Naturlig Hane Luer Lock x Hona 10-32 Coned Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12947759 Leverantör Idex Leverantörsnummer 0202359
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Bekvämlighet med snabbkoppling och bortkoppling av en luer-anslutning
  • Tillverkad av inerta polymerer
Quick Connect luer-adaptrar är utformade för att ansluta alla hon-luer till vilken han-luer som helst i en mängd olika applikationer. Använd med luer lock-adaptrar för säkrare anslutning.
Specifikationer
Typ Gängad Luer-adapter
Diameter (engelska) Inre 0,05 tum.
Temperatur (metrisk) Max 125 °C
Material PEEK
Färg Svart
För användning med (utrustning) Kvinna Luer x Kvinna M6 Platt botten