Läs mer
Idex Gängad Luer PEEK Adapter
Produktkod. p-4911080
Färg:
Naturlig
Svart
För användning med (utrustning):
Hane Luer Lock x Hona 10-32 Coned
Kvinna Luer x Kvinna M6 Platt botten
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12947759
Brand: Idex 0202359
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekvämlighet med snabbkoppling och bortkoppling av en luer-anslutning
  • Tillverkad av inerta polymerer
Quick Connect luer-adaptrar är utformade för att ansluta alla hon-luer till vilken han-luer som helst i en mängd olika applikationer. Använd med luer lock-adaptrar för säkrare anslutning.
Specifikationer
Typ Gängad Luer-adapter
Diameter (engelska) Inre 0,05 tum.
Temperatur (metrisk) Max 125 °C
Material PEEK
Färg Svart
För användning med (utrustning) Kvinna Luer x Kvinna M6 Platt botten