Läs mer
Masterflex™ Gängad hane adapter armbåge
Beskrivning
- Anpassar sig från en NPT hantråd till en slanghulling.
- Kombinera dessa enkla och ekonomiska kopplingar med våra flexibla slangar för användning i lågtrycksapplikationer (vanligen mindre än 30psi).
- Hullingsbeslag finns i en mängd olika storlekar, material och konfigurationer från raka kopplingar till gängade adapterkrön till grenade tees.
- Ett kostnadsfritt certifikat om hartsöverensstämmelse finns tillgängligt för många formuleringar.
- Finns i en mängd olika material och konfigurationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Barb x NPT(M) |
| Material | Nylon |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid |
| Produkttyp | Gängad adapter |