Läs mer
Fisherbrand™ Dispenser med tre fack
Produktkod. 11927984 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11927984 1 st Varje
1 options
Produktkod. 11927984
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1995.00 SEK
    1665.35 SEK / Paket med 1
    Save 329.65 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ordna skyddsglasögon, öronproppar eller andra småsaker som behöver hållas inom räckhåll. Fisherbrand™ dispenser med tre fack inkluderar lyftlock för att göra laddning och dispensering lätt.
    • Slitstark akryl är genomskinlig så att produktnivåerna alltid är synliga
    • Mått: 406 x 406 x 203 mm
    Mellersta facket har ett räckviddshål för att dispensera mjuka överdrag såsom bouffantmössor, skäggskydd och skoöverdrag.
  • För användning på sjukhus, labb, läkarmottagningar, veterinärmottagningar, tandläkarmottagningar, etc.
Specifikationer
Färg Grå
Djup (metriskt) 203 mm
Mått (D x B x H) Inredning 203 x 406 x 406 mm
Höjd (metrisk) 406 mm
Håller Små förnödenheter och personligt skydd
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 406 mm
Med sladd Nej
Produkttyp Dispenser
Disponibel Återanvändbar
Dielektrisk Nej
Material Akryl
Montering Väggmonterbar
Vikbar Nej
Inkluderar Väggmonterade skruvar