Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Trehalsade rundbottnade kolvar
Produktkod. 10000241
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Standard konisk fog:
Center Neck NS 29/32
Center Neck NS 45/40
Centerneck NS 24/29
Sidoarmsled:
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 19/26
Side Neck NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fog Sidoarmsled unitSize
10000241 10 L Center Neck NS 29/32 Side Neck NS 29/32 Varje
10622662 100 mL Centerneck NS 24/29 Side Neck NS 14/23 Varje
10631702 3 L Center Neck NS 29/32 Side Neck NS 29/32 Varje
10433111 2 L Center Neck NS 45/40 Side Neck NS 29/32 Varje
10191991 500 mL Centerneck NS 24/29 Side Neck NS 19/26 Varje
10234241 5 L Center Neck NS 45/40 Side Neck NS 29/32 Varje
10280921 1 L Center Neck NS 45/40 Side Neck NS 29/32 Varje
10335601 3 L Center Neck NS 45/40 Side Neck NS 29/32 Varje
10411093 6 L Center Neck NS 29/32 Side Neck NS 29/32 Varje
10468402 20 L Center Neck NS 45/40 Side Neck NS 29/32 Varje
10490893 4 L Center Neck NS 29/32 Side Neck NS 29/32 Varje
10520002 4 L Center Neck NS 45/40 Side Neck NS 29/32 Varje
10578791 1 L Centerneck NS 24/29 Side Neck NS 19/26 Varje
10590112 2 L Center Neck NS 29/32 Side Neck NS 19/26 Varje
10632852 500 mL Centerneck NS 24/29 Side Neck NS 14/23 Varje
10716761 2 L Centerneck NS 24/29 Side Neck NS 19/26 -
10791352 6 L Center Neck NS 45/40 Side Neck NS 29/32 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10000241 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 03314488
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Trehalsade rundbottnade kolvar
  • Sidohalsar vinklade Destillationskolvar
  • Enl. till DIN 12394
  • Två vinklade sidohalsar (20° )
  • Koniska slipade fogar
  • Inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre slang 279 mm
Kapacitet (metrisk) 10 L
Material Borosilikatglas (3.3)
Sidoarmsled Side Neck NS 29/32
Standard konisk fog Center Neck NS 29/32