Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Trehalsade rundbottnade kolvar
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Standard konisk fog:
Center Neck NS 29/32
Center Neck NS 45/40
Centerneck NS 24/29
Sidoarmsled:
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 19/26
Side Neck NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Trehalsade rundbottnade kolvar
- Sidohalsar vinklade Destillationskolvar
- Enl. till DIN 12394
- Två vinklade sidohalsar (20° )
- Koniska slipade fogar
- Inskriptionsetikett
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) yttre slang | 207 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Sidoarmsled | Side Neck NS 29/32 |
| Standard konisk fog | Center Neck NS 45/40 |