Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Trehalsade rundbottnade kolvar
Beskrivning
- Reaktionskolvar enl. till DIN 12392 och utöver DIN
- Med två parallella sidohalsar
- Med koniska slipade fogar
- Med inskriptionsetikett
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mitthals- NS 45/40 , Sidohalsar -NS 29/32 |
| Kapacitet (metrisk) | 20,000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Antal per förpackning | 1 |
| Produkttyp | Reaktionskolvar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 345 mm |