Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Tre-halsade rundbottnade kolvar, sidohalsar vinklade
Produktkod. 10726951
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
3 L
4 L
6 L
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10726951 3 L Varje
10119360 1 L Varje
10290921 2 L Varje
10283901 4 L Varje
10315171 6 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10726951 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 03314176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2510.00 SEK
    2155.51 SEK / Paket med 1
    Save 354.49 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Destillationskolvar enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard
  • Med två vinklade sidohalsar (20° )
  • Med koniska slipade fogar, med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 L
Standard konisk fog NS 29/32 Centerneck