Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Trehalsade rundbottnade kolvar Sidohalsar Parallell NS 24/29
Diameter (metrisk) Yttre:
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Reaktionsflaskor enl. till DIN 12392
- Med två parallella sidohalsar
- Med koniska slipade fogar
- Med inskriptionsetikett
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Standard konisk fog | Center Neck NS 24/29, Side Neck NS 19/26 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 166 mm |