Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Trehalsade rundbottnade kolvar Sidohalsar Parallell NS 24/29
Produktkod. p-7222498
Diameter (metrisk) Yttre:
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10171611
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03303273
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Reaktionsflaskor enl. till DIN 12392
  • Med två parallella sidohalsar
  • Med koniska slipade fogar
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Antal per förpackning 1 st.
Standard konisk fog Center Neck NS 24/29, Side Neck NS 19/26
Diameter (metrisk) Yttre 166 mm