Läs mer
Terumo™ Three-Part General-Purpose Graduated Syringe
Beskrivning
- Ultra-sharp needles
- Clear barrels
- Bold, precise scale markings
- Smooth plunger action
- Tamper evident peel packs
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE 0197, ISO 11607-1:2006, DM Class: IIa |
| Material | Polypropylene |
| Beskrivning | Thermoplastic Elastomer seal |
| Latexfri | Yes |
| Produkttyp | 3-part Syringe |
| Disponibel | Single-use |
| Volym (metrisk) | 2.5 mL |
| Anslutningstyp | Centric Luer |
| Graderad | Yes |
| Sterilitet | Sterile |