Läs mer
Codan™ Tredelade sprutor
Produktkod. 11920735
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
60 mL
100 mL
Anslutningstyp:
Centrisk luerkon
Eccentric Luer Cone
Excentrisk Luer-spets
Excentrisk luer-kon
Kateter
Luer Tips
Luer lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 15
Paket med 25
Paket med 35
Paket med 50
Paket med 80
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Anslutningstyp unitSize
11920735 5 mL Eccentric Luer Cone Paket med 100
15895777 2 mL Centrisk luerkon -
11348763 2 mL Centrisk luerkon Paket med 80
11940735 20 mL Excentrisk luer-kon Paket med 50
11342934 60 mL Luer lock Paket med 25
11930735 10 mL Luer Tips Paket med 100
11372934 30 mL Excentrisk Luer-spets Paket med 35
11352934 100 mL Kateter Paket med 15
11338763 1 mL Luer Tips Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11920735 Leverantör Codan™ Leverantörsnummer 62.5607
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Använda Codan™ Tredelade sprutor för att tillgodose en mängd olika medicinska behov inklusive: kateterisering, hypodermiska öronbehandlingar och mer. Sprutorna är latexfria och innehåller inget gummi eller silikon. Plastkolven har en mjuk dragning och ett positivt säkerhetsstopp för att förhindra oavsiktligt spill
  • Sterila
  • Examen
  • Disponibel
  • Latexfri
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Beskrivning Dubbel skala; Silikon tätning
Produkttyp Subkutan
Disponibel Engångsbruk
Examen 0.2 mL
Volym (metrisk) 5 mL
Anslutningstyp Eccentric Luer Cone
Graderad Ja
Sterilitet Sterila