Läs mer
DWK Life Sciences Tredelad hållaranordning, komplett, för krannyckel, gängad, ihålig
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Den 3-delade kransäkerhetsanordningen håller och säkrar hålet DURAN™ tappplugg i tapphylsan.
- 3-delad, för ihåliga tapppluggar
- Tredelad hållaranordning håller och säkrar tapppluggen i tapphylsan
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3), polypropen, Polypropylene |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Stängningsstorlek | 21,5 NS |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| För användning med (applikation) | För att säkra hålet DURAN™ tapppluggen i jorden DURAN™ enkelriktad kran |