Läs mer
DWK Life Sciences Tredelad hållaranordning, komplett, för krannyckel gängad, SBW -J glas
Produktkod. 15921511 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
12,5 NS
14,4 NS
18,8 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15921511 14,4 NS Paket med 100
10384951 12,5 NS Paket med 100
10568031 18,8 NS Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15921511 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286039206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1232.00 SEK
    1112.79 SEK / Paket med 100
    Save 119.21 SEK
    9% Av
I lager
För att säkra tapppluggen i marken DURAN™ enkelriktad kran.
Den 3-delade kransäkerhetsanordningen håller och säkrar den gängade kranpluggen i kranhylsan.
  • 3-delad, komplett för SBW-J kranplugg
  • Större säkerhet genom installation av den 3-delade skruvlåsanordningen
Specifikationer
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Stängningsstorlek 14,4 NS
Antal per förpackning 100/Pk.
För användning med (applikation) För att fästa den gängade tapppluggen i marken DURAN™ enkelriktad kran