Läs mer
DWK Life Sciences Tredelad hållaranordning, komplett, för krannyckel gängad, SBW -J glas
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
The 3-part tap safety device holds and secures the threaded tap plug in the tap sleeve.
- 3-part, complete for SBW-J tap plug
- Greater safety through installation of the 3-part screw locking device
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropylene |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Stängningsstorlek | 12,5 NS |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| För användning med (applikation) | For securing the threaded tap plug in the ground DURAN™ one-way tap |