Läs mer
Terumo™ Three-Part Syringe
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Ultra-sharp needles
- Clear barrels
- Bold, precise scale markings
- Smooth plunger action
- Tamper evident peel packs
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | Polypropylene |
| Nålmätare | 21 G |
| Latexfri | Yes |
| Längd (metrisk) | 40 mm |
| Produkttyp | 3-part Syringe |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Sterilitet | Sterile |