Läs mer
Terumo™ Three-Part Syringe
Produktkod. p-8001279
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11763333
Brand: Terumo™ 8SS10S21381
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use these syringes for the aspiration of fluids or sampling blood or other body fluids. Terumo™ Three-Part Syringes feature a unique double beveled design for greater patient comfort.
  • Ultra-sharp needles
  • Clear barrels
  • Bold, precise scale markings
  • Smooth plunger action
  • Tamper evident peel packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Material Polypropylene
Nålmätare 21 G
Latexfri Yes
Längd (metrisk) 40 mm
Produkttyp 3-part Syringe
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 10 mL
Sterilitet Sterile