Läs mer
Tre-stifts klämmor
Produktkod. 12378149
Change view
Diameter (metrisk):
1 till 75 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12378149 1 till 75 mm Varje
1 options
Produktkod. 12378149 Leverantör S Murray SAMCO Leverantörsnummer L001/01
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd denna klämma för en mängd olika laboratorieapplikationer. Tre-stifts klämmor är lämpliga för artiklar från 1 till 70 mm i diameter.
  • Pressgjuten aluminiumkonstruktion
  • Tommyskruv i förnicklad mässing
  • Gummitäckta käkar
Specifikationer
Typ Klämma
Diameter (metrisk) 1 till 75 mm