Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Tre-stifts klämmor
Produktkod. 10209201
Change view
Diameter (metrisk):
0 till 40 mm
25 till 80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10209201 25 till 80 mm Varje
10370512 0 till 40 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10209201 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 2802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 SEK
    180.27 SEK / Paket med 1
    Save 32.73 SEK
    15% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ ett jämnt, exakt tryck på glaset för att minimera risken för brott med Usbeck Laborgeraete™ Tre-stifts klämmor. Förlängningsklämmorna har två separata justerskruvar och är 150 mm långa.
  • Zink pressgjutning
  • Naturlig legering
  • Vinylbelagda käftar
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ 3-stiftsklämma
Material Nickelpläterad, vinylbelagd (käftar)
Diameter (metrisk) 25 till 80 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Beläggning Vinyl