Läs mer
Buerkle™ PTFE-ventiler
Produktkod. 10257232 Handla allt Bürkle Produkter
För användning med:
10 mm rör
4,5 mm rör
6,8 mm rör
Produkttyp:
2-vägsventil
3-vägsventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10257232
Brand: Buerkle™ 86100006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör slanganslutningar med Buerkle™ Ventiler. De är autoklaverbara och de kan ta emot varierande diametrar på rörsektioner och konfigurationer.
  • Tillverkad av solid PTFE med slangmunstycken
  • Resistent mot kemikalier
  • Mycket enkel anslutning tack vare dess utmärkta antifriktionsegenskaper
  • Blå handtag av PP
  • Tålig mot kompression max. 1 bar
  • Vakuum lämplig upp till 10¯¹ mmHg
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen, PTFE
För användning med 10 mm rör
Bredd (metrisk) 4 mm
Färg Blått handtag
Produkttyp 3-vägsventil