Läs mer
Buerkle™ PTFE-ventiler
Handla allt Bürkle Produkter
För användning med:
10 mm rör
4,5 mm rör
6,8 mm rör
Produkttyp:
2-vägsventil
3-vägsventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av solid PTFE med slangmunstycken
- Resistent mot kemikalier
- Mycket enkel anslutning tack vare dess utmärkta antifriktionsegenskaper
- Blå handtag av PP
- Tålig mot kompression max. 1 bar
- Vakuum lämplig upp till 10¯¹ mmHg
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen, PTFE |
| För användning med | 10 mm rör |
| Bredd (metrisk) | 4 mm |
| Färg | Blått handtag |
| Produkttyp | 3-vägsventil |