Läs mer
(+/-)-threo-Isopropylphenidate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(+/-)-threo-Isopropylphenidate Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-threo-Isopropylphenidate Hydrochloride |
| CAS | 1262795-94-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (±)-threo-Isopropylphenidate Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H23 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Piperidineacetic acid, α-phenyl-, 1-methylethyl ester, hydrochloride (1:1), (αR,2R)-rel-, (±)-threo-Isopropylphenidate hydrochloride, Dimethylphenidate hydrochloride, Ritalinic acid isopropyl ester hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-12(2)19-16(18)15(13-8-4-3-5-9-13)14-10-6-7-11-17-14;/h3-5,8-9,12,14-15,17H,6-7,10-11H2,1-2H3;1H/t14-,15-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CC(C)OC(=O)[C@@H]([C@H]1CCCCN1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl (2R)-2-phenyl-2-[(2R)-piperidin-2-yl]acetate;hydrochloride |
| Visa mer |