Läs mer
Treonin (L-Threonin), Mikromol™
Produktkod. 30051441
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30051441 250 mg
1 options
Produktkod. 30051441 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0360.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Threonin (L-Threonine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Threonine
CAS 72-19-5
Analyt- eller komponentnamn L-Threonine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H9 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Threonine, (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Threonine, 17: PN: WO2011044089 SEQID: 18 claimed protein, 2-Amino-3-hydroxybutyric acid, 2: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 3046: PN: WO2004111636 SEQID: 516 unclaimed protein, 46: PN: WO2005016244 PAGE: 70 claimed protein, 48: PN: WO2004076659 FIGURE: 7 claimed protein, 49: PN: WO2005016244 PAGE: 70 claimed protein, 4: PN: WO2012076822 PAGE: 51 claimed sequence, Butanoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, [R-(R*,S*)]-, L-(-)-Threonine, NSC 16589, NSC 46701, Threonin, [R-(R*,S*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
LEDER [C@H]([C@@H](C)O)(C(O)=O)N
IUPAC-namn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyra
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 119,0582 g/mol