Läs mer
Cytiva Trombinproteas
Produktkod. 10218854 Handla allt Cytiva Produkter
:
500 enheter
Produktkod. 10218854
Brand: Cytiva 27084601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För platsspecifik separation av GST tag från proteiner uttryckta med användning av pGEX-T-vektorer
  • Levereras som lyofiliserat pulver
  • Möjliggör platsspecifik klyvning av fusionsproteiner som innehåller en tillgänglig trombinigenkänningssekvens
  • Renad från bovin plasma; funktionellt fria från andra koagulationsfaktorer, plasminogen och plasmin
  • Kan användas antingen efter affinitetsrening eller medan fusionsproteiner är bundna till glutation Sepharose™ 4B, Glutation Sepharose High Performance, eller Glutation Sepharose 4 Snabbt flöde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Elueringsbuffert: 50 mM Tris HCl, 10 mM reducerad glutation pH 8, klyvningsbuffert: PBS: 140 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mMNa2HPO4 , 1,8 mM KH2PO4pH 7,3
Produkttyp Thrombin Protease Fusion Protein
Kvantitet 500U
För användning med (applikation) Platsspecifik separation av GST tag från proteiner uttryckta med pGEX-T-vektorer, en enhet enzym klyver 90 % av 100 μg av ett test GST fusionsprotein när det inkuberades i IX PBS vid 22 C °under 16 timmar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • thrombin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: thrombin