Läs mer
THS-044, MedChemExpress
Beskrivning
THS-044 binding stabilizes the HIF2(alpha) PAS-B folded state, for regulating HIF2 activity in endogenous and clinical settings.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | THS-044 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 62054-67-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H12F3N3O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| LEDER | FC(C1=CC=C(NN2CCOCC2)C([N+]([O-])=O)=C1)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.23 |
| Visa mer |