missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-Thujopsene (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Thujopsen |
| CAS | 470-40-6 |
| Molekylformel | C15H24 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Cyclopropa[d]naphthalene','1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydro-2,4a,8,8-tetramethyl-','(1aS,4aS,8aS)- (9CI','ACI), (1aS,4aS,8aS)-1,1a,4,4a,5,6,7,8-Octahydro-2,4a,8,8-tetramethylcyclopropa[d]naphthalene (ACI), Cyclopropa[d]naphthalene','1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydro-2,4a,8,8-tetramethyl-','(1aS,4aS,8aS)-(-)- (8CI), Cyclopropa[d]naphthalene','1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydro-2,4a,8,8-tetramethyl-','[1aS-(1aα,4aβ,8aR*)]- (ZCI), Thujopsene (6CI), (-)-Thujopsene, cis-(-)-Thujopsene, NSC 44707, Sesquichamene, Thujopsen, Thujopsene','(-)-, Widdrene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-11-6-9-14(4)8-5-7-13(2,3)15(14)10-12(11)15/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12-,14-,15-/m0/s1 |
| LEDER | CC1=CC[C@]2(C)CCCC(C)(C)[C@@]23C[C@@H]13 |
| IUPAC-namn | (1aS,4aS,8aS)-2,4a,8,8-tetramethyl-1,1a,4,5,6,7-hexahydrocyclopropa[j]naphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.35 |
| Formel vikt | 204.1878 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?