Läs mer
Thuliumfolie, 0,1 mm (0,004 tum) tjock, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Produktkod. 11355779
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11355779 50 x 50 mm Varje
11335828 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11355779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010374.FI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-30-4
Molekylformel Tm
Molekylvikt (g/mol) 168.93
MDL-nummer MFCD00011281
InChI-nyckel FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tulio, unii-8rkc5ati4p, 8rkc5ati4p, atom, pieces, powder, foil, acmc-20ajig, thulium, ingot, pieces, sublimed dendritic
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC-namn thulium
LEDER [Tm]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium foil
Färg Silver till grått
Namnnotering 0,1 mm tjock
Kvantitet 50 x 50 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈0,58g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3178
Procent renhet 99.9%